Print…
Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6363-100G PC6363-25G PC6363-5G
APOSPC6363-100GEA 0 EUR
APOSPC6363-100G APOSPC6363-25G APOSPC6363-5G
Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₉FO₃
Ponto de Fusão: 69…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00215839
Número CAS: 369-30-2