Print…
Fluoreto de Prata (II) 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6360-10G PC6360-5G
APOSPC6360-10GEA 0 EUR
APOSPC6360-10G APOSPC6360-5G
Fluoreto de Prata (II) 99%
Fluoreto de Prata (II)
Hard fluorinating agent; Liberates iodine from KI solution. Can be used for substitution of hydrogens in hydrohalogenate alkenes
Fórmula: AgF₂
Ponto de Fusão: 690 °C
Densidade: 4,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003411
Número CAS: 7783-95-1
EINECS: 232-037-5
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II