Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6358-1G PC6358-5G
APOSPC6358-1GEA 122 EUR
APOSPC6358-1G APOSPC6358-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BF₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11045053
Número CAS: 881402-25-1