Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6356-1G PC6356-10G
APOSPC6356-1GEA 0 EUR
APOSPC6356-1G APOSPC6356-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅F₄NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11975313
Número CAS: 1159512-64-7