Print…
8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 8-Fluoroquinolin-4-ol, 8-Fluoro-4-hydroxyquinoline
PC6349-1G PC6349-250MG
APOSPC6349-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6349-1G APOSPC6349-250MG
8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
8-Fluoro-4-quinolinol
Fórmula: C₉H₆FNO
Peso Molecular: 163.15 g/mol
Ponto de Fusão: 278…282 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272395
Número CAS: 63010-71-9