Print…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC6347-25G PC6347-5G PC6347-1G
APOSPC6347-25GEA 191 EUR
APOSPC6347-25G APOSPC6347-5G APOSPC6347-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso Molecular: 224.57 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631353
Número CAS: 654-98-8