Print…
Scandium(III) fluoride 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6343R-10G PC6343R-1G PC6343R-5G
APOSPC6343R-10GEA 455 EUR
APOSPC6343R-10G APOSPC6343R-1G APOSPC6343R-5G
Scandium(III) fluoride 99,9%
Scandium(III) fluoride
Fórmula: F₃Sc
Ponto de Fusão: 1515 °C
Densidade: 2,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016325
Número CAS: 13709-47-2
EINECS: 237-255-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III