Print…
Samarium(III) fluoride 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC6343-100G PC6343-25G
APOSPC6343-100GEA 761 EUR
APOSPC6343-100G APOSPC6343-25G
Samarium(III) fluoride 99,9%
Samarium(III) fluoride
Fórmula: F₃Sm
Ponto de ebulição: 2323 °C
Ponto de Fusão: 1306 °C
Densidade: 6,928 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049540
Número CAS: 13765-24-7