Print…
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC6339-1G PC6339-500MG
APOSPC6339-1GEA 661 EUR
APOSPC6339-1G APOSPC6339-500MG
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₇ClF₃N₃O₂S
Peso Molecular: 373.74 g/mol
Ponto de Fusão: 195…198 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665287
Número CAS: 159885-82-2