Print…
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC6335-1G PC6335-500MG PC6335-5G
APOSPC6335-1GEA 275 EUR
APOSPC6335-1G APOSPC6335-500MG APOSPC6335-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Fórmula: C₁₄H₇Cl₂F₃N₂
Peso Molecular: 331.13 g/mol
Ponto de ebulição: 146 °C/0.1mmHg
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172211
Número CAS: 213993-80-7