Print…
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6331-100MG PC6331-500MG
APOSPC6331-100MGEA 192 EUR
APOSPC6331-100MG APOSPC6331-500MG
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₈ClF₃N₂O₃
Peso Molecular: 320.66 g/mol
Ponto de Fusão: 177…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243689
Número CAS: 282523-49-3