Print…
Praseodymium trifluoride, anidro 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6327-100G PC6327-25G
APOSPC6327-100GEA 209 EUR
APOSPC6327-100G APOSPC6327-25G
Praseodymium trifluoride, anidro 99,9%
Praseodymium trifluoride
Fórmula: F₃Pr
Ponto de Fusão: 1395 °C
Densidade: 6,2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016287
Número CAS: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III