Print…
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6326-1G PC6326-5G
APOSPC6326-1GEA 302 EUR
APOSPC6326-1G APOSPC6326-5G
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
Peso Molecular: 304.66 g/mol
Ponto de Fusão: 125…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01935951
Número CAS: 321848-47-9