Print…
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC6325-1G PC6325-5G
APOSPC6325-1GEA 533 EUR
APOSPC6325-1G APOSPC6325-5G
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
Peso Molecular: 304.66 g/mol
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243688
Número CAS: 282523-36-8