Print…
4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC6323-10G PC6323-1G PC6323-5G PC6323-25G
APOSPC6323-10GEA 575 EUR
APOSPC6323-10G APOSPC6323-1G APOSPC6323-5G APOSPC6323-25G
4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₇F₂NO
Peso Molecular: 183.1600 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236242
Número CAS: 41429-16-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III