Print…
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6321-1G PC6321-500MG
APOSPC6321-1GEA 666 EUR
APOSPC6321-1G APOSPC6321-500MG
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Ponto de Fusão: 197…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243767
Número CAS: 338977-66-5