Print…
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6318-1G PC6318-250MG
APOSPC6318-1GEA 77 EUR
APOSPC6318-1G APOSPC6318-250MG
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₄ClF₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 200…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00215443
Número CAS: 128455-63-0