Print…
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6312-5G PC6312-25G
APOSPC6312-5GEA 46.4 EUR
APOSPC6312-5G APOSPC6312-25G
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClFNO₂S
Ponto de Fusão: 67…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093760
Número CAS: 351003-23-1
UN: 3261
ADR: 8,II