Print…
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: alpha,N-Dimethyl-4-fluorobenzylamine
PC6293-1G PC6293-250MG
APOSPC6293-1GEA 231 EUR
APOSPC6293-1G APOSPC6293-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride 98%
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₃ClFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07838464
Número CAS: 574731-02-5