Print…
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)quinoxaline, 3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2(1H)-one
PC6271-1G PC6271-5G
APOSPC6271-1GEA 149 EUR
APOSPC6271-1G APOSPC6271-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Fórmula: C₉H₅F₃N₂O
Ponto de Fusão: 248…249 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243991
Número CAS: 58457-64-0