Print…
Potassium fluoride dihydrate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6267R-250G PC6267R-50G
APOSPC6267R-250GEA 32.2 EUR
APOSPC6267R-250G APOSPC6267R-50G
Potassium fluoride dihydrate 98%
Potassium fluoride dihydrate
Fórmula: FK·2H₂O
Ponto de ebulição: 156 °C
Ponto de Fusão: 41 °C
Densidade: 2,454 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149929
Número CAS: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III