Print…
Poly(vinylidene fluoride)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6267-25G PC6267-100G PC6267-250G
APOSPC6267-25GEA 21.9 EUR
APOSPC6267-25G APOSPC6267-100G APOSPC6267-250G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Fórmula: (-CH₂CF₂-)n
Ponto de Fusão: 155…165 °C
Densidade: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084470
Número CAS: 24937-79-9