Print…
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6246-1G PC6246-250MG PC6246-500MG
APOSPC6246-1GEA 1230 EUR
APOSPC6246-1G APOSPC6246-250MG APOSPC6246-500MG
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
Fórmula: C₁₃H₁₅BFNO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11109422
Número CAS: 1000068-65-4