Print…
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6241-1G PC6241-5G
APOSPC6241-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6241-1G APOSPC6241-5G
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 174…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134577
Número CAS: 23779-96-6