Print…
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6229M-1G PC6229M-25G PC6229M-5G
APOSPC6229M-1GEA 43.5 EUR
APOSPC6229M-1G APOSPC6229M-25G APOSPC6229M-5G
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone 98%
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone
Fórmula: C₉H₇F₃O
Ponto de ebulição: 51…52 °C/2mmHg
Densidade: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068171
Número CAS: 350-92-5
UN: 1224
ADR: 3,III