Print…
Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Phenyl(trifluoromethyl)sulphane, alpha,alpha,alpha-Trifluorothioanisole, (Trifluoromethylthio)benzene
PC6229-25G PC6229-5G
APOSPC6229-25GEA 136 EUR
APOSPC6229-25G APOSPC6229-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphide
Fórmula: C₇H₅F₃S
Peso Molecular: 178.17 g/mol
Ponto de ebulição: 140…142 °C
Densidade: 1.249 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040839
Número CAS: 456-56-4
EINECS: 207-270-0
UN: 1993
ADR: 3 III