Print…
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6227-25G PC6227-5G PC6227-100G
APOSPC6227-25GEA 0 EUR
APOSPC6227-25G APOSPC6227-5G APOSPC6227-100G
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Fórmula: C₈H₅F₆NO₄S₂
Ponto de Fusão: 101…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000404
Número CAS: 37595-74-7