Print…
Fluoreto de tolueno-sulfonil-a 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6222M-100G PC6222M-250G PC6222M-25G
APOSPC6222M-100GEA 0 EUR
APOSPC6222M-100G APOSPC6222M-250G APOSPC6222M-25G
Fluoreto de tolueno-sulfonil-a 99%
Toluene-α-sulphonyl fluoride
Inhibitor of Serine proteases: Toxicity LD50 <500mg/kgAffords alkenes via reaction with carbonyl compounds
Fórmula: C₇H₇FO₂S
Ponto de Fusão: 92…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007424
Número CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II