Print…
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6221-1G PC6221-5G
APOSPC6221-1GEA 0 EUR
APOSPC6221-1G APOSPC6221-5G
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95+%
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Ponto de Fusão: 130…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569538
Número CAS: 314-46-5