Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC6220H-100G
PC6220H-1G
PC6220H-25G
APOSPC6220H-100GEA
220
EUR
APOSPC6220H-100G
APOSPC6220H-1G
APOSPC6220H-25G
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, Grau técnico
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Fórmula:
C₉F₁₈ Ponto de ebulição: 124…128 °C Ponto de Fusão: –68 °C Densidade: 1,888 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066614 Número CAS: 374-76-5 |