Print…
Tris(perfluorobutyl)amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine
PC6220-100G PC6220-25G
APOSPC6220-100GEA 87.6 EUR
APOSPC6220-100G APOSPC6220-25G
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
Fórmula: C₁₂F₂₇N
Peso Molecular: 671.1 g/mol
Ponto de ebulição: 170…180 °C
Ponto de Fusão: -55
Densidade: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000436
Número CAS: 311-89-7
EINECS: 206-223-1