Print…
1H,1H-Heptacosafluoro-1-tetradecanol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Heptacosafluoro-1-tetradecanol, 1H,1H-Perfluoro-1-tetradecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Heptacosafluor-1-tetradecanol
PC6218J-1G PC6218J-25G PC6218J-5G
APOSPC6218J-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6218J-1G APOSPC6218J-25G APOSPC6218J-5G
1H,1H-Heptacosafluoro-1-tetradecanol 96%
1H,1H-Heptacosafluoro-1-tetradecanol
Fórmula: C₁₄H₃F₂₇O
Peso Molecular: 700.13 g/mol
Ponto de ebulição: 211 °C/100mmHg
Ponto de Fusão: 125…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153264
Número CAS: 15622-57-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III