Print…
Hexadecafluorosebaconitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Perfluorosebaconitrile
PC6213-1G PC6213-5G PC6213-25G
APOSPC6213-1GEA 65.4 EUR
APOSPC6213-1G APOSPC6213-5G APOSPC6213-25G
Hexadecafluorosebaconitrile 97%
Hexadecafluorosebaconitrile
Fórmula: C₁₀F₁₆N₂
Peso Molecular: 452.09 g/mol
Ponto de ebulição: 147…148 °C
Densidade: 1.673 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042366
Número CAS: 2342-09-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III