Print…
Hexadecafluorosebacic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6212-25G PC6212-5G
APOSPC6212-25GEA 174 EUR
APOSPC6212-25G APOSPC6212-5G
Hexadecafluorosebacic acid 95%
Hexadecafluorosebacic acid
Fórmula: C₁₀H₂F₁₆O₄
Ponto de ebulição: 225 °C/60mmHg
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042365
Número CAS: 307-78-8