Print…
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6204-100G PC6204-25G PC6204-5G
APOSPC6204-100GEA 148 EUR
APOSPC6204-100G APOSPC6204-25G APOSPC6204-5G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₂S
Peso Molecular: 222.19 g/mol
Ponto de Fusão: 159…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040906
Número CAS: 330-17-6