Print…
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-m-toluidine, 5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzotrifluoride
PC6197-10G PC6197-5G PC6197-1G
APOSPC6197-10GEA 192 EUR
APOSPC6197-10G APOSPC6197-5G APOSPC6197-1G
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄BrF₄N
Ponto de Fusão: 24…29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973755
Número CAS: 193090-60-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III