Print…
Nonafluorovaleric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6184-25G PC6184-5G
APOSPC6184-25GEA 0 EUR
APOSPC6184-25G APOSPC6184-5G
Nonafluorovaleric acid
Nonafluorovaleric acid
Fórmula: C₅HF₉O₂
Ponto de ebulição: 82 °C/85mmHg
Densidade: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040211
Número CAS: 2706-90-3
EINECS: 220-300-7
UN: 3265
ADR: 8,II