Print…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-trichlorosilane
PC6179-5G PC6179-25G
APOSPC6179-5GEA 60.9 EUR
APOSPC6179-5G APOSPC6179-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Fórmula: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
Peso Molecular: 481.55 g/mol
Ponto de ebulição: 84…85 °C/17mmHg
Densidade: 1.638 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042363
Número CAS: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
UN: 2987
ADR: 8 II