Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6177-1G PC6177-5G PC6177-25G
APOSPC6177-1GEA 0 EUR
APOSPC6177-1G APOSPC6177-5G APOSPC6177-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Ponto de Fusão: 116…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07787468
Número CAS: 320-31-0