Print…
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6174-1G PC6174-250MG
APOSPC6174-1GEA 299 EUR
APOSPC6174-1G APOSPC6174-250MG
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₈F₃NO₃
Peso Molecular: 283.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10703523
Número CAS: 1086379-75-0