Print…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6172E-10G PC6172E-250G PC6172E-50G
APOSPC6172E-10GEA 21.9 EUR
APOSPC6172E-10G APOSPC6172E-250G APOSPC6172E-50G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate
Fórmula: C₁₂H₉F₁₃O₂
Ponto de ebulição: 92 °C/8mmHg
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077580
Número CAS: 2144-53-8
EINECS: 218-407-9