Print…
Ethyl 3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6154-1G PC6154-500MG
APOSPC6154-1GEA 134 EUR
APOSPC6154-1G APOSPC6154-500MG
Ethyl 3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025928
Número CAS: 1160474-86-1