Print…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6153-1G PC6153-500MG
APOSPC6153-1GEA 295 EUR
APOSPC6153-1G APOSPC6153-500MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Ponto de Fusão: 79…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06208180
Número CAS: 503437-19-2