Print…
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6141-1G PC6141-500MG
APOSPC6141-1GEA 314 EUR
APOSPC6141-1G APOSPC6141-500MG
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₄BrF₃N₂
Ponto de Fusão: 106…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11111691
Número CAS: 150780-40-8