Print…
1H,1H-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H,1H-Perfluoro-1-octadecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol
PC6137-1G PC6137-250MG
APOSPC6137-1GEA 348 EUR
APOSPC6137-1G APOSPC6137-250MG
1H,1H-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol 95%
1H,1H-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol
Fórmula: C₁₈H₃F₃₅O
Peso Molecular: 900.17 g/mol
Ponto de ebulição: 211 °C/100mmHg
Ponto de Fusão: 152…156 °C
Densidade: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236627
Número CAS: 242142-82-1