Print…
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6132-1G PC6132-5G PC6132-25G
APOSPC6132-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6132-1G APOSPC6132-5G APOSPC6132-25G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094340
Número CAS: 227609-85-0