Print…
Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6122R-25G PC6122R-250G PC6122R-50G
APOSPC6122R-25GEA 20.5 EUR
APOSPC6122R-25G APOSPC6122R-250G APOSPC6122R-50G
Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Perfluoro(4-methylpent-2-ene)
Contains 5-10% Perfluoro(2-methylpent-2-ene)
Fórmula: C₆F₁₂
Peso Molecular: 300.05 g/mol
Ponto de ebulição: 49 °C
Densidade: 1.5873 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153253
Número CAS: 2070-70-4