Print…
Nonafluoro-2-(trifluoromethyl)-2-pentene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Perfluoro(2-methyl-2-pentene), Perfluoro(2-methylpent-2-ene), 1,1,1,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-2-(trifluoromethyl)-2-pentene
PC6122P-100G PC6122P-1G PC6122P-25G
APOSPC6122P-100GEA 266 EUR
APOSPC6122P-100G APOSPC6122P-1G APOSPC6122P-25G
Nonafluoro-2-(trifluoromethyl)-2-pentene 98%
Nonafluoro-2-(trifluoromethyl)-2-pentene
Fórmula: C₆F₁₂
Peso Molecular: 300.05 g/mol
Ponto de ebulição: 48…54 °C
Densidade: 1.622 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015724
Número CAS: 1584-03-8
EINECS: 216-436-1
UN: 1993
ADR: 3 II