Print…
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Amino-2-nitro-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzotrifluoride
PC6111-1G PC6111-500MG
APOSPC6111-1GEA 538 EUR
APOSPC6111-1G APOSPC6111-500MG
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Fórmula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂Si
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827775
Número CAS: 1186405-13-9