Print…
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6095-25G PC6095-5G
APOSPC6095-25GEA 1220 EUR
APOSPC6095-25G APOSPC6095-5G
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 98%
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate)
Fluorinating agent (103g/Kg effective F2), ask for literature
Fórmula: C₁₀H₈B₂F₁₀N₂
Peso Molecular: 367.79 g/mol
Ponto de Fusão: 166…175 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01073546
Número CAS: 178439-26-4
UN: 3261
ADR: 8 II